Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolution cuvettes
Dissolution cuvettes
Leverandør:   VARIAN
Dissolution cuvettes
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Volumen
    Længde på lysvej
    Tilgængelighed
    Price
  • VARI6610008900
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    80 µl
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.820,00 kr
    9.820,00 kr
    1 * 1 Items
       9.820,00 kr
  • VARI6610010000
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    1 µl
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.490,00 kr
    26.490,00 kr
    1 * 1 Items
       26.490,00 kr
  • VARI6610010100
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    2,1 µl
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 35.230,00 kr
    35.230,00 kr
    1 * 1 Items
       35.230,00 kr
  • VARI6610012600
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    390 µl
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.280,00 kr
    10.280,00 kr
    1 * 1 Items
       10.280,00 kr
  • VARI6610014100
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    113 µl
    1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.260,00 kr
    11.260,00 kr
    1 * 1 Items
       11.260,00 kr
  • VARI6610014200
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    227 µl
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.510,00 kr
    10.510,00 kr
    1 * 1 Items
       10.510,00 kr
  • VARI6610015200
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    715 µl
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.870,00 kr
    9.870,00 kr
    1 * 1 Items
       9.870,00 kr
  • VARI6610019900
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    113 µl
    1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.290,00 kr
    14.290,00 kr
    1 * 1 Items
       14.290,00 kr
  • VARI6610020000
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    227 µl
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.990,00 kr
    13.990,00 kr
    1 * 1 Items
       13.990,00 kr
  • VARI6610020100
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    568 µl
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.110,00 kr
    12.110,00 kr
    1 * 1 Items
       12.110,00 kr
  • VARI6610020200
    Dissolution cuvette
    Dissolution cuvette
    715 µl
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.070,00 kr
    11.070,00 kr
    1 * 1 Items
       11.070,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    VARI110260190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Celleholder-fod
    Celleholder-fod
    VARI10048100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikrocelleholder
    Mikrocelleholder
    VARI110645090
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cellefod
    Cellefod
    VARI110648190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    VARI6610018900
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 638,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstav, PTFE
    Magnetomrørerstav, PTFE
    VARI7418000400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 376,00 kr