Orders LinkContactUsLinkComponent
Quartz cuvettes
Quartz cuvettes
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Quartz cuvettes
Certifikater
Quartz cuvettes
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
Product Family Options
Produktinformation
  • Højde
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • HEWL5063-6570
    Flow cell with oval aperture
    Flow cell with oval aperture
    39 mm
    40 µl
    1 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.060,00 kr
    13.060,00 kr
    1 * 1 Items
       13.060,00 kr
  • HEWL5065-9907
    Flow cell with oval aperture
    Flow cell with oval aperture
    40 mm
    40 µl
    1 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL5063-6571
    Flow cell with oval aperture
    Flow cell with oval aperture
    39 mm
    80 µl
    2 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.060,00 kr
    13.060,00 kr
    1 * 1 Items
       13.060,00 kr
  • HEWL5063-6572
    Flow cell with oval aperture
    Flow cell with oval aperture
    39 mm
    200 µl
    5 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.060,00 kr
    13.060,00 kr
    1 * 1 Items
       13.060,00 kr
  • HEWL5063-6573
    Flow cell with oval aperture
    Flow cell with oval aperture
    39 mm
    430 µl
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.610,00 kr
    7.610,00 kr
    1 * 1 Items
       7.610,00 kr
  • HEWL5188-8003
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    6,2 µl
    0,1 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.540,00 kr
    12.540,00 kr
    1 * 1 Items
       12.540,00 kr
  • HEWL5188-8004
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    12,4 µl
    0,2 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.540,00 kr
    12.540,00 kr
    1 * 1 Items
       12.540,00 kr
  • HEWL5188-8005
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    31 µl
    0,5 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.540,00 kr
    12.540,00 kr
    1 * 1 Items
       12.540,00 kr
  • HEWL5061-3396
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    62 µl
    1 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.180,00 kr
    9.180,00 kr
    1 * 1 Items
       9.180,00 kr
  • HEWL5061-3397
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    124 µl
    2 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.180,00 kr
    9.180,00 kr
    1 * 1 Items
       9.180,00 kr
  • HEWL5065-9918
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    230 µl
    5 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL5062-2476
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    160 µl
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.180,00 kr
    9.180,00 kr
    1 * 1 Items
       9.180,00 kr
  • HEWL5061-3398
    Flow cell with rectangular aperture
    Flow cell with rectangular aperture
    35 mm
    390 µl
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.180,00 kr
    9.180,00 kr
    1 * 1 Items
       9.180,00 kr
  • HEWL0100-1224
    Flow cell with round aperture
    Flow cell with round aperture
    35 mm
    30 µl
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HEWL0100-1225
    Flow cell with round aperture
    Flow cell with round aperture
    35 mm
    80 µl
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.030,00 kr
    9.030,00 kr
    1 * 1 Items
       9.030,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Afstandsstykke til 2 mm-celle
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
    HEWL5061-3389
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    HEWL9301-1161
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 135,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Afstandsstykke til 1 mm-celle
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
    HEWL5061-3388
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rensepapir til linser
    Rensepapir til linser
    HEWL9300-0761
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 97,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bakke til 16 spektrofotometerceller
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
    HEWL5063-6577
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Afstandsstykke til 5 mm-celle
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
    HEWL5061-3390
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr