Orders LinkContactUsLinkComponent
Macro cuvettes
Macro cuvettes
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Macro cuvettes
Certifikater
Macro cuvettes
17 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Product Family Options
PTFE lid/stopper
Produktinformation
  • Model
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • Macro
    350 µl
    1 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Macro
    350 µl
    1 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 1 Items
       2.010,00 kr
  • Macro
    700 µl
    2 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
  • Macro
    700 µl
    2 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 1 Items
       2.000,00 kr
  • Macro
    1,75 ml
    5 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Macro
    1,75 ml
    5 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Items
       1.910,00 kr
  • Macro
    1,75 ml
    5 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 Items
       2.470,00 kr
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1 Items
       1.260,00 kr
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 1 Items
       2.610,00 kr
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 754,00 kr
    754,00 kr
    1 * 1 Items
       754,00 kr
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 1 Items
       1.510,00 kr
  • Macro
    7 ml
    20 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 1 Items
       1.090,00 kr
  • Macro
    7 ml
    20 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.380,00 kr
    2.380,00 kr
    1 * 1 Items
       2.380,00 kr
  • Macro
    17,5 ml
    50 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Macro
    17,5 ml
    50 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Matched pairs
Produktinformation
  • Model
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • 3,5 ml
    10 mm
    Glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 1 Items
       1.530,00 kr
  • 3,5 ml
    10 mm
    Kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 1 Items
       3.230,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Afstandsstykke til 5 mm-celle
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
    HEWL5061-3390
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Afstandsstykke til 1 mm-celle
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
    HEWL5061-3388
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bakke til 16 spektrofotometerceller
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
    HEWL5063-6577
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rensepapir til linser
    Rensepapir til linser
    HEWL9300-0761
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 97,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Afstandsstykke til 2 mm-celle
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
    HEWL5061-3389
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
    HEWL9301-1161
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 135,00 kr