ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Allure® AK
HPLC columns, Allure® AK
Leverandør:  Restek
Certifikater
undefined
HPLC columns, Allure® AK
Leverandør:  Restek
Specifikationer
  • Catalog No:
  • REST9159525-700
  • REST9159523-700
  • REST915950210
  • Kulstofbelastning:
  • -
  • -
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • pH range:
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8