Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Vogn
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Vogn
ContactUsLinkComponent
Hjem
Standarder
Anioniske standarder
Bromide Standards
Bromide standard for ISE calibration, Orion™
Bromide standard for ISE calibration, Orion™
Bromide standard for ISE calibration, Orion™
Katalog # ORIO943506
Leverandør:
Thermo Orion
CAS nummer:
Udvid billedet
Bromide standard for ISE calibration, Orion™
Katalog # ORIO943506
Leverandør:
Thermo Orion
CAS nummer:
Specifikationer
Koncentration:
0,1M
Pakn:
475 mL
Beskrivelse:
Bromid standard løsning
Environmentally Preferable:
Specifikationer
Om denne vare
Produktdetaljer
Produktdetaljer