Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexadecan ≥99%, liquid
n-Hexadecan ≥99%, liquid
Leverandør:   MP Biomedicals
n-Hexadecan ≥99%, liquid
Leverandør:  MP Biomedicals
Certifikater
n-Hexadecan ≥99%, liquid
n-Hexadecan ≥99%, liquid
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Hexadecane has been used as a phase change material (PCM) in the preparation of hexadecane/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), a composite PCM loaded with xGnP.
Soluble in ether; insoluble in water.
Transition temp.- solidification point 17.5 - 18.5 °C (Lit.)
Synonymer:  Hexadecane, Cetane
  • CAS nummer:544-76-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00008998
  • Molecular Weight:226.45 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 528,00 kr
    528,00 kr
    1 * 100 mL
       528,00 kr
  • 500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 500 mL
       1.180,00 kr
  • 1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 1 L
       2.020,00 kr