Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolophonium, chunks
Kolophonium, chunks
Leverandør:   MP Biomedicals
Kolophonium, chunks
Leverandør:  MP Biomedicals
Certifikater
Kolophonium, chunks
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soluble in alcohol (ethanol: 50 mg/ml), benzene, ether. Insoluble in water. Chloroform: soluble 0,1 g/ml, clear, slightly yellow to deep yellow.
Soluble in alcohol (ethanol: 50 mg/ml), benzene, ether. Insoluble in water. Chloroform: soluble 0,1 g/ml, clear, slightly yellow to deep yellow.
Synonymer:  Terpentinoliefri harpiks
  • CAS nummer:8050-09-7
  • MDL nummer:MFCD00132205
  • Smeltende Pt:70…130 °C (lit.)
  • Smeltende Pt:70 - 130 °C (lit.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 500 g
       1.020,00 kr
  • 1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 1 kg
       1.890,00 kr