Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Leverandør:   GERING
Hydrometers
Leverandør:  GERING
Certifikater
Hydrometers
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Delivery information: Supplied in a velvet lined case.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,600 - 0,700 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 1 Items
       267,00 kr
  • 0,700 - 0,800 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 1 Items
       267,00 kr
  • 0,800 - 0,900 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 1 Items
       267,00 kr
  • 0,900 - 1,000 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 1 Items
       267,00 kr
  • 1,000 - 1,100 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 274,00 kr
    274,00 kr
    1 * 1 Items
       274,00 kr
  • 1,100 - 1,200 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 274,00 kr
    274,00 kr
    1 * 1 Items
       274,00 kr
  • 1,200 - 1,300 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 274,00 kr
    274,00 kr
    1 * 1 Items
       274,00 kr
  • 1,300 - 1,400 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 307,00 kr
    307,00 kr
    1 * 1 Items
       307,00 kr
  • 1,400 - 1,500 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 307,00 kr
    307,00 kr
    1 * 1 Items
       307,00 kr
  • 1,500 - 1,600 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 307,00 kr
    307,00 kr
    1 * 1 Items
       307,00 kr
  • 1,600 - 1,700 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 1 Items
       345,00 kr
  • 1,700 - 1,800 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 1 Items
       345,00 kr
  • 1,800 - 1,900 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 1 Items
       345,00 kr
  • 1,900 - 2,000 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 1 Items
       345,00 kr
  • 0,600 - 2,000 g/l
    0,001 g/ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 14 Items
    1 * 14 Items