Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
Leverandør:   Industrial Physics
Temperature probes
Leverandør:  Industrial Physics
Certifikater
Temperature probes
Temperature probes
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These temperature probes can be connected to instruments suited for changeable probes (type ‘K’) using a plug connection.
  • Provided with a firm hand-grip and a one meter curled cable
  • Thicker probes have a longer response time
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Område
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • SIMETE5103
    SquaNon- contact surface, MX-series model MX2G-MX4PGre surface probe
    SquaNon- contact surface, MX-series model MX2G-MX4PGre surface probe
    Type 80111
    0…200 °C
    8×130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 1 Items
       2.720,00 kr
  • SIMETE5104
    Liquid probe
    Liquid probe
    Type 80104
    0…1100 °C
    3×130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 1 Items
       1.390,00 kr
  • SIMETE5105
    Liquid probe
    Liquid probe
    Type 80105
    0…900 °C
    1,5×130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
  • SIMETE5106
    Needle probe
    Needle probe
    Type 80106
    0…600 °C
    3×130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 1 Items
       1.110,00 kr
  • SIMETE5110
    Surface probe
    Surface probe
    Type 80110
    0…900 °C
    8×130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 661,00 kr
    661,00 kr
    1 * 1 Items
       661,00 kr
  • SIMETE5125
    Heavy Duty asphalt probe with sturdy T-shaped hand-grip
    Heavy Duty asphalt probe with sturdy T-shaped hand-grip
    Type 133-130 ETI
    0…300 °C
    8×500 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 958,00 kr
    958,00 kr
    1 * 1 Items
       958,00 kr