Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
Leverandør:   LONZA
Agarose, MetaPhor™
Leverandør:  LONZA
Certifikater
Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Intermediate melting point agarose ideal for resolution of DNA fragments, PCR and RT-PCR products, differing in size by 2%, in the range of 20 to 800 bp, by submarine gel electrophoresis.
MetaPhor™ agarose gel is ideal for resolving AMPFLPs, STRs, and tri- and tetranucleotide repeats.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 733-1211
    Agarose, MetaPhor™
    Agarose, MetaPhor™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 3.300,00 kr
    3.300,00 kr
    1 * 25 g
       3.300,00 kr
  • 733-1210
    Agarose, MetaPhor™
    Agarose, MetaPhor™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 125 g
    1 * 125 g - 13.040,00 kr
    13.040,00 kr
    1 * 125 g
       13.040,00 kr
  • 733-1212
    Agarose, MetaPhor™
    Agarose, MetaPhor™
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 35.110,00 kr
    35.110,00 kr
    1 * 500 g
       35.110,00 kr