Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Leverandør:   Bohlender
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Leverandør:  Bohlender
Certifikater
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
Screw caps for bottles with GL threads, BOLA
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Screw cap made of PBTP, red, with handy knurl and integrated PTFE/silicone gasket.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −50 to +140 °C
Suitable for bottles and vessels with GL threads.
Product Family Options
Produktinformation
  • Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • GL 14
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31,70 kr
    31,70 kr
    1 * 1 Items
       31,70 kr
  • GL 18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,30 kr
    33,30 kr
    1 * 1 Items
       33,30 kr
  • GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 45,60 kr
    45,60 kr
    1 * 1 Items
       45,60 kr
  • GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 99,60 kr
    99,60 kr
    1 * 1 Items
       99,60 kr
  • GL 45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 64,20 kr
    64,20 kr
    1 * 1 Items
       64,20 kr