Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
Katalog # VELPF30800080
Leverandør:   VELP SCIENTIFIC
Nitrogen analyser
Katalog # VELPF30800080
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Powerful protein/nitrogen analyser able to perform precise analysis and determination in a flash for high productivity and unique benefits.
  • Controllable from PC with DUMAsoft™ software for detailed reporting
  • Automated analysis of preloaded samples for over 100 positions
  • User-selectable methods with storable data
Certifications: Conforms to Good Laboratory Practice standard.
Specifikationer
  • Model:
    NDA 702
  • Beskrivelse:
    Nitrogen analyser
  • Seq:
    002
  • Cat. No.:
    VELPF30800080
  • Detektor:
    3 – 4 minutes
  • Vægt:
    54 kg
  • Elektriske specifikationer:
    230 V/50 – 60 V
  • W×D×H:
    655×510×410 mm
  • Reproducerbarhed:
    <0,5 % for EDTA standards (9,57 % N)
  • Interface:
    USB ; RS232
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kit for 2000 analyses
    Kit for 2000 analyses
    VELPA00000270
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 10.690,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Anhydrone, 454 g
    Anhydrone, 454 g
    VELPA00000225
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 454 g - 1.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Copper oxide, 50 g
    Copper oxide, 50 g
    VELPA00000157
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g - 116,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tin Foil 50×50 mm, 450 pieces
    Tin Foil 50×50 mm, 450 pieces
    VELPA00000260
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 450 Items - 730,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pre-packed reduction reactor
    Pre-packed reduction reactor
    VELPA00000226
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.590,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • High temperature sealing grease
    High temperature sealing grease
    VELPA00000236
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 186,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ceramic ash insert
    Ceramic ash insert
    VELPA00000198
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 462,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • EDTA, 100 g
    EDTA, 100 g
    VELPA00000149
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g - 1.710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pre-packed combustion reactor
    Pre-packed combustion reactor
    VELPA00000158
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tin foil cups, 150 pieces
    Tin foil cups, 150 pieces
    VELPA00000153
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 150 Items - 244,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 1000 analyses kit
    1000 analyses kit
    VELPA00000194
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 7.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metallic ash collector
    Metallic ash collector
    VELPA00000322
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disc 4 for autosampler
    Disc 4 for autosampler
    VELPA00000201
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disc 3 for autosampler
    Disc 3 for autosampler
    VELPA00000200
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr