Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety lockouts
Safety lockouts
Leverandør:   Brady
Safety lockouts
Leverandør:  Brady
Certifikater
Safety lockouts
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These lockouts make sure all machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished. Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents.
  • Made of vinyl coated stainless steel
  • Tamperproof interlocking tabs to prevent unauthorised opening
  • Six padlocks can be applied
Max. shackle diameter: 9,5 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Shackle width: 25 or 38 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Safety lockout, 25 mm shackle width
    rød
    58,4×0,4×129,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 755,00 kr
    755,00 kr
    1 * 12 Items
       755,00 kr
  • Safety lockout, 25 mm shackle width
    gul
    58,4×0,4×129,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 793,00 kr
    793,00 kr
    1 * 12 Items
       793,00 kr
  • Safety lockout, 38 mm shackle width
    rød
    58,4×0,4×129,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 843,00 kr
    843,00 kr
    1 * 12 Items
       843,00 kr
  • Safety lockout, 25 mm shackle width
    rød
    40×5,7×111,06 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 88,40 kr
    88,40 kr
    1 * 1 Items
       88,40 kr
  • Safety lockout, 38 mm shackle width
    gul
    58,4×0,4×129,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 885,00 kr
    885,00 kr
    1 * 12 Items
       885,00 kr
  • Safety lockout, 38 mm shackle width
    rød
    40×5,7×126,25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 101,00 kr
    101,00 kr
    1 * 1 Items
       101,00 kr