Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort stands, with M10 thread
Retort stands, with M10 thread
Leverandør:   RSG
Retort stands, with M10 thread
Leverandør:  RSG
Certifikater
Retort stands, with M10 thread
Retort stands, with M10 thread
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Vægt
    Tilgængelighed
    Price
  • 241-0240
    Retortstativ med gummifødder og M10 gevind
    Retortstativ med gummifødder og M10 gevind
    210×130 mm
    1,6 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 812,00 kr
    812,00 kr
    1 * 1 Items
       812,00 kr
  • 241-0241
    Retortstativ med gummifødder og M10 gevind
    Retortstativ med gummifødder og M10 gevind
    300×150 mm
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 1 Items
       1.170,00 kr