Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose hydrometers, M50
Leverandør:   Alla France
General purpose hydrometers, M50
Leverandør:  Alla France
Certifikater
General purpose hydrometers, M50
General purpose hydrometers, M50
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with thermometers.
 : ISO 650.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,600 - 0,650 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 327,00 kr
    327,00 kr
    1 * 1 Items
       327,00 kr
  • 0,900 - 0,950 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 0,950 - 1,000 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 1 Items
       280,00 kr
  • 1,150 - 1,200 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 1 Items
       315,00 kr
  • 1,850 - 1,900 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • 1,900 - 1,950 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr
  • 1,950 - 2,000 g/ml
    0,001 g/ml
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 1 Items
       522,00 kr