Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers with thermometer
Baumé hydrometers with thermometer
Leverandør:   Amarell
Baumé hydrometers with thermometer
Leverandør:  Amarell
Certifikater
Baumé hydrometers with thermometer
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
  • Red or blue filling liquid in round capillary
  • Paper scale thermometers designed with well visible print
  • Shot weighted body at the bottom pointed end
Thermometer is presented inside the hydrometer body allowing for simultaneous temperature measurements.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Temperaturområde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARH843210-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    0 - 30 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 802,00 kr
    802,00 kr
    1 * 1 Items
       802,00 kr
  • AMARH843288-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    0 - 50 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 802,00 kr
    802,00 kr
    1 * 1 Items
       802,00 kr
  • AMARH843290-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    0 - 70 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 802,00 kr
    802,00 kr
    1 * 1 Items
       802,00 kr
  • AMARH843216-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    30 - 70 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 802,00 kr
    802,00 kr
    1 * 1 Items
       802,00 kr