Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, DB-VRX
Capillary columns, DB-VRX
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Capillary columns, DB-VRX
Certifikater
Capillary columns, DB-VRX
Capillary columns, DB-VRX
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DB-VRX has unique selectivity engineered for optimum resolution of volatiles analysis.
  • No subambient cooling required to resolve the six 'gases'
  • Fast run time
  • Low polarity
  • Excellent peak shape
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • HEWL123-1564
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    1,80 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.720,00 kr
    11.720,00 kr
    1 * 1 Items
       11.720,00 kr
  • HEWL122-1534
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    1,40 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.320,00 kr
    6.320,00 kr
    1 * 1 Items
       6.320,00 kr
  • HEWL122-1564
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    1,40 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.750,00 kr
    10.750,00 kr
    1 * 1 Items
       10.750,00 kr
  • HEWL123-1534
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    1,80 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.030,00 kr
    7.030,00 kr
    1 * 1 Items
       7.030,00 kr
  • HEWL124-1534
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    2,55 µm
    0,45 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.210,00 kr
    8.210,00 kr
    1 * 1 Items
       8.210,00 kr
  • HEWL124-1574
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    2,55 µm
    0,45 mm
    75 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.180,00 kr
    14.180,00 kr
    1 * 1 Items
       14.180,00 kr
  • HEWL121-1524
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    1,00 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.060,00 kr
    5.060,00 kr
    1 * 1 Items
       5.060,00 kr
  • HEWL121-1544
    on 7" cage
    on 7" cage
    Kapillær
    DB-VRX
    1,00 µm
    0,18 mm
    40 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.030,00 kr
    9.030,00 kr
    1 * 1 Items
       9.030,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information