Orders LinkContactUsLinkComponent
Ceramic beads, SiLibeads®
Ceramic beads, SiLibeads®
Leverandør:   SIGMUND LINDNER
Ceramic beads, SiLibeads®
Leverandør:  SIGMUND LINDNER
Certifikater
Ceramic beads, SiLibeads®
Ceramic beads, SiLibeads®
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ceramic beads made of Zirconium Oxide / Yttrium stabilised.
  • High density
  • Very high wear and tear resistance
  • Low contamination of the grinding product
  • Useable for all modern types of mills and high energy mills (vertical and horizontal)
  • Excellent crystal structure avoids bead breakage and reduces the abrasion of mill parts
  • No radioactivity
  • Conformity to 1935/2004/EC
The exact roundness as well as the smooth and polished surface of the beads contributes to low wear rate.
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • LINR9719
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    1,80 - 2,0 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 1 kg
       2.840,00 kr
  • LINR9707
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    0,60 - 0,80 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 3.340,00 kr
    3.340,00 kr
    1 * 1 kg
       3.340,00 kr
  • LINR9709
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    0,80 - 1,0 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 1 kg
       2.840,00 kr
  • LINR9711
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    1,0 -1,20 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 1 kg
       2.840,00 kr
  • LINR9717
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    1,60 - 1,80 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 3.200,00 kr
    3.200,00 kr
    1 * 1 kg
       3.200,00 kr
  • LINR9729
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    2,60 - 3,30 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 1 kg
       2.840,00 kr
  • LINR97025
    Ceramic beads
    Ceramic beads
    0,20 - 0,30 mm
    Zirconiumoxid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 5.800,00 kr
    5.800,00 kr
    1 * 1 kg
       5.800,00 kr