ContactUsLinkComponent
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Catalog # WITGDH.WHG02108
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Catalog # WITGDH.WHG02108
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Volumen:
    1 - 50 ml
  • Beskrivelse:
    Homogeniser tool, HT1008
  • Længde:
    138 mm
  • Pakn:
    1
  • Stator/rotor Ø:
    8,0/6,1 mm
  • Til:
    HG-15A, WiseTis®