Orders LinkContactUsLinkComponent
Prednison 98%
Prednison 98%
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Prednison 98%
Certifikater
Prednison 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:53-03-2
  • Formel:C₂₁H₂₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00003608
  • Molecular Weight:358.43 g/mol
  • Smeltende Pt:225…229 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.680,00 kr
    1.680,00 kr
    1 * 5 g
       1.680,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 5.810,00 kr
    5.810,00 kr
    1 * 25 g
       5.810,00 kr