Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid, pellets, pure
Natriumhydroxid, pellets, pure
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxid, pellets, pure
Certifikater
Natriumhydroxid, pellets, pure
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Caustic soda
  • CAS nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kogende Pt:1390 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:318 °C
  • Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1823
  • ADR:8,II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to off-white Pellets
  • Titration with HCl:
    ≥97.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.005 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.005 %
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    ≤2.0 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤20 ppm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 621,00 kr
    621,00 kr
    1 * 5 kg
       621,00 kr
  • Fibre drum
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 2.400,00 kr
    2.400,00 kr
    1 * 25 kg
       2.400,00 kr