Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexan ACS
Cyclohexan ACS
Irriterende
Sundhed
Miljø
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ACS
Certifikater
Cyclohexan ACS
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Kogende Pt:81 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:6,5 °C
  • Tæthed:0,77 g/cm³
  • Flash Pt:–18 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1145
  • ADR:3,II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.02 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Substance darkened by H2SO4:
    Passes test
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 598,00 kr
    598,00 kr
    1 * 1 L
       598,00 kr
  • Plastic drum
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 5 L
       1.120,00 kr