Propidiumiodid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
Synonymer: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
- CAS nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- MDL nummer:MFCD00011921
- Molecular Weight:668.4 g/mol
- Smeltende Pt:220…225 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
- CAS nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- MDL nummer:MFCD00011921
- Molecular Weight:668.4 g/mol
- Smeltende Pt:220…225 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
Documents
ACRO44030
SDS
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Appearance:Red Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:200 to 225 °C
- Titration Argentometric:≥94 %
- Water:≤5 %