Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromisoquinolin 97%
6-Bromisoquinolin 97%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
6-Bromisoquinolin 97%
Certifikater
6-Bromisoquinolin 97%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:34784-05-9
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL nummer:MFCD04973299
  • Molecular Weight:208.06 g/mol
  • Smeltende Pt:42,6…43.6 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Orange to light brown Low melting solid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    40 to 45 °C
  • HPLC:
    ≥96.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 669,00 kr
    669,00 kr
    1 * 1 g
       669,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 5 g
       2.160,00 kr