Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanon 99+% ACS
Irriterende
Ætsende
Brandfarlig
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanon 99+% ACS
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Cyclohexanon 99+% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Pimelic Ketone
  • CAS nummer:108-94-1
  • Formel:C₆H₁₀(=O)
  • MDL nummer:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Kogende Pt:155 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–47 °C
  • Tæthed:0,947 g/cm³
  • Flash Pt:43 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1915
  • ADR:3,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear viscous liquid
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 406092500.
  • 406090010.
  • 406090025.
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 287,00 kr
    287,00 kr
    1 * 250 mL
       287,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    406092500.
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 686,00 kr
    686,00 kr
    1 * 1 L
       686,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    406090010.
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.510,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    406090025.
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø