Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazol ACS
Ætsende
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Imidazol ACS
Certifikater
Imidazol ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Kogende Pt:255…256 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:86…90 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:145 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3263
  • ADR:8,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to yellow Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 %
  • Residue after ignition:
    ≤0.1 %
  • pH:
    9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
  • Titration with HClO4:
    ≥99 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 100 g
       608,00 kr
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 500 g
       2.000,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 6.910,00 kr
    6.910,00 kr
    1 * 2,5 kg
       6.910,00 kr