Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumchlorid for analysis
Ammoniumchlorid for analysis
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Ammoniumchlorid for analysis
Certifikater
Ammoniumchlorid for analysis
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL nummer:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49 g/mol
  • Smeltende Pt:340 °C (subl.)
  • Tæthed:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Titration Argentometric:
    ≥99.0 %
  • Residue after ign. (sulfated):
    ≤0.01 %
  • Phosphate (PO4):
    ≤0.002 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.002 %
  • Calcium (Ca):
    ≤0.001 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.0005 %
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 % (5 % in water)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 250 g
       262,00 kr
  • Glass bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 614,00 kr
    614,00 kr
    1 * 1 kg
       614,00 kr
  • Plastic drum
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 2.090,00 kr
    2.090,00 kr
    1 * 5 kg
       2.090,00 kr