Klassiske strømper, SK13
Leverandør: Portwest
Om denne vare
Uformelle virksomhedsstrømper, fremstillet af 80 % finkæmmet bomuld og 20 % nylon.
- Med polstret sålområde for komfort og holdbarhed
Højde: 25 cm
Vægt: 60 g
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Uformelle virksomhedsstrømper, fremstillet af 80 % finkæmmet bomuld og 20 % nylon.
- Med polstret sålområde for komfort og holdbarhed
Højde: 25 cm
Vægt: 60 g
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 114-7159
- 114-7160
- Model:
- Classic socks
- Classic socks
- Outfit applikationer:
- Industrial
- Industrial
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Stof:
- 80% cotton and 20% nylon
- 80% cotton and 20% nylon
- Vægt:
- 60 g
- 60 g
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- ModelFarveBeklædningsgenstandSkostørrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.114-7159ModelClassic socksOutfit applikationerIndustrialKønUnisexStof80% cotton and 20% nylonVægt60 g - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.114-7160ModelClassic socksOutfit applikationerIndustrialKønUnisexStof80% cotton and 20% nylonVægt60 g