Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo gloves, waterproof
Cryo gloves, waterproof
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cryo gloves, waterproof
Certifikater
Cryo gloves, waterproof
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These waterproof cryo gloves are ideal for the safe handling of samples from ultra low and cryogenic storage.
  • Provides splash protection
  • Comfortable, lightweight, breathable
  • Side release buckles for quick on/off
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • THBR189441
  • THBR189442
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Manchet:
  • Lang tyk
  • Lang tyk
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Mid-arm length
    S
    blå
    356 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4.890,00 kr
    4.890,00 kr
    1 * 1 Par
       4.890,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THBR189441
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Manchet
    Lang tyk
  • Mid-arm length
    M
    blå
    356 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 5.230,00 kr
    5.230,00 kr
    1 * 1 Par
       5.230,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THBR189442
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Manchet
    Lang tyk