Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Certifikater
Om denne vare
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- MATR5541
- MATR5542
- MATR5545
- MATR5561
- MATR5562
- MATR5571
- MATR5572
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- SpidstypeVolumenSterilFilterLængdeTil brug medPakketTilgængelighedPrice
- Standard5,0 - 220 µl--45,72 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items1.670,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5541Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - Standard5,0 - 220 µl+-45,72 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items1.840,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5542Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - Filtered5,0 - 220 µl++45,72 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items2.920,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5545Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - Deep-well tips (extended)5,0 - 220 µl--57,91 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items1.670,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5561Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - Deep-well tips (extended)5,0 - 220 µl+-57,91 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items1.850,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5562Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - Standard0,5 - 30 µl--48,26 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items1.900,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5571Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning - Standard0,5 - 30 µl+-48,26 mmMatrix™ SerialMate™20 racks, 96 eachLog ind for tilgængelighed1 * 1.920 Items2.110,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.MATR5572Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Lav fremstillingspåvirkning