Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Certifikater
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Appearance: White to off-white Powder
Synonymer:  Sodium Hydroxymethanesulphonate, Hydroxymethanesulphonic acid sodium salt
  • CAS nummer:870-72-4
  • Formel:CH₄O₄S
  • MDL nummer:MFCD00044664
  • Molecular Weight:134.08 g/mol
  • Smeltende Pt:200 °C
  • Flash Pt:184 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration:
    ≥94 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 218,00 kr
    218,00 kr
    1 * 5 g
       218,00 kr
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 712,00 kr
    712,00 kr
    1 * 1 kg
       712,00 kr
  • Plastic drum
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 2.360,00 kr
    2.360,00 kr
    1 * 5 kg
       2.360,00 kr