Orders LinkContactUsLinkComponent
MBD 98%
MBD 98%
Certifikater
MBD 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
CAS No.: 33984-50-8
Synonymer:  7-(4-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole
  • CAS nummer:33984-50-8
  • Formel:C₁₄H₁₂N₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00042778
  • Molecular Weight:300.274 g/mol
  • Smeltende Pt:176…180 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Orange to brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    177 to 182 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 1 g
       1.090,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 3.720,00 kr
    3.720,00 kr
    1 * 5 g
       3.720,00 kr