Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   SAMCO
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
Leverandør:  SAMCO
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Transfer pipettes, Samco™ Extra Long
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These extra long PE pipettes are ideal for safe and easy sampling from large containers.
  • Excellent for tissue culture applications
  • General purpose pipettes are ideal for routine sampling of serum and plasma
  • Well suited for blood culture and urine analysis
Perfect for tissue culture applications, these pipettes are designed with a built-in pipette bulb that eliminates the need for plugging, packaging, autoclaving and prevents cross-contamination.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SAMC262-1S
  • SAMC262-10S
  • SAMC262-20S
  • SAMC263
  • SAMC263-1S
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Dråber pr ml
    Sugevolumen
    Udv.Ø
    Længde
    Steril
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 5,6 ml
    25
    2,3 ml
    5,0 mm
    225 mm
    +
    Individually wrapped
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 400 Items
       572,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMC262-1S
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5,6 ml
    25
    2,3 ml
    5,0 mm
    225 mm
    +
    10 per pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 411,00 kr
    411,00 kr
    1 * 400 Items
       411,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMC262-10S
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 5,6 ml
    25
    2,3 ml
    5,0 mm
    225 mm
    +
    20 per pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 348,00 kr
    348,00 kr
    1 * 400 Items
       348,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMC262-20S
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 24,1 ml
    20
    10,7 ml
    8,6 mm
    300 mm
    -
    100 per pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 100 Items
       221,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMC263
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 24,1 ml
    20
    10,7 ml
    8,6 mm
    300 mm
    +
    Individually wrapped
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 455,00 kr
    455,00 kr
    1 * 100 Items
       455,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SAMC263-1S
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)