Visuelle farvekits, Hydrazintest, MQuant®, Supelco®
Katalog # 1.08017.0001
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
- Resultater på 1 minut
- Brugervenlig
- Applikationstilpassede måleområder
- Bærbar
- Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dette sortiment omfatter både titrimetriske og kolorimetriske test. Med sit store udvalg er Aquamerck® kviktestsystemet det naturlig valg til akavrier, fiskeopdræt, akvatisk økologi, miljøundersøgelse samt vandanalyse af kølevand og varmtvandsbeholder.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Kemisk metode:4-(Dimethylamino)benzaldehyde
- Pakn:100 Tests
- Beskrivelse:Hydrazintest kræver også farvesammenligningsbeholder 1.08018.0001
- Model:MTC
- Område:0,1-0,25-0,5-1,0 mg/l N₂H₄
- Cat. No.:1.08017.0001
- M-Clarity quality level:MQ100