Orders LinkContactUsLinkComponent
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Leverandør:   THOMSON INSTRUMENT
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Leverandør:  THOMSON INSTRUMENT
Certifikater
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Nano filter vials with nylon, PES, PTFE or PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
  • Easy to press down with toggle press
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration. The introduction of Capillary and Nano UHPLC machines have expanded the use of limited sample volumes 10 to 100 µl. Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles and syringe filters. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
* with pre-slit cap
Product Family Options
Produktinformation
  • Membran
    Porestørrelse
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • Nylon
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • Nylon *
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • Nylon *
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.420,00 kr
    18.420,00 kr
    1 * 500 Items
       18.420,00 kr
  • PES *
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PES *
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PTFE *
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PTFE *
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PVDF *
    0,2 µm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PVDF *
    0,2 µm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PTFE
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PTFE
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PTFE *
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PTFE *
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr
  • PVDF *
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 7.820,00 kr
    7.820,00 kr
    1 * 200 Items
       7.820,00 kr
  • PVDF *
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 18.460,00 kr
    18.460,00 kr
    1 * 500 Items
       18.460,00 kr