Orders LinkContactUsLinkComponent
Contrast clips
Contrast clips
Leverandør:   witeg Labortechnik
Contrast clips
Leverandør:  witeg Labortechnik
Certifikater
Contrast clips
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, white/black.
  • For attachment to all measuring flasks
  • With grip deepening
  • Unbreakable, resistant to acids and alkalis
  • For better recognition and adjustment of the liquid level
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Spændvidde
    Længde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • PP
    4,2 - 5,5 mm
    36 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 48,20 kr
    48,20 kr
    1 * 1 Items
       48,20 kr
  • PP
    6,1 - 7,5 mm
    36 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49,30 kr
    49,30 kr
    1 * 1 Items
       49,30 kr
  • PP
    10,0 - 13,3 mm
    36 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 50,50 kr
    50,50 kr
    1 * 1 Items
       50,50 kr
  • PP
    13,8 - 17,0
    36 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 53,20 kr
    53,20 kr
    1 * 1 Items
       53,20 kr
  • PP
    18,5 - 22,0 mm
    36 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 55,60 kr
    55,60 kr
    1 * 1 Items
       55,60 kr
  • PP
    25,5 - 29,5 mm
    36 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 57,90 kr
    57,90 kr
    1 * 1 Items
       57,90 kr