Samplers, PowderThief
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Om denne vare
These PowderThief samplers are suitable for sampling free flowing powders and granules.
- Made of high quaility 316 stainless steel
- PTFE used for clutch mechanism
- Single point sampler
A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes.
30 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These PowderThief samplers are suitable for sampling free flowing powders and granules.
- Made of high quaility 316 stainless steel
- PTFE used for clutch mechanism
- Single point sampler
A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes.
Product Family Options
Sampler bodies
Produktinformation
- LængdeØVolumenTilgængelighedPrice
- SAMP1030A-300Sampler body
- SAMP1030A-600Sampler body
- SAMP1030A-1000Sampler body
- SAMP1030A-1500Sampler body
- SAMP1030B-600Sampler body
- SAMP1030B-1000Sampler body
- SAMP1030B-1500Sampler body
- SAMP1030C-600Sampler body
- SAMP1030C-1000Sampler body
- SAMP1030C-1500Sampler body
- SAMP1030D-600Sampler body
- SAMP1030D-1000Sampler body
- SAMP1030D-1500Sampler body
- SAMP1030D-2000Sampler body
Sampling tips
Produktinformation
- LængdeØVolumenTilgængelighedPrice
- SAMP1030AT-025Sampling tip, for sampler body Ø 12,5 mm
- SAMP1030AT-050Sampling tip, for sampler body Ø 12,5 mm
- SAMP1030AT-075Sampling tip, for sampler body Ø 12,5 mm
- SAMP1030AT-100Sampling tip, for sampler body Ø 12,5 mm
- SAMP1030AT-150Sampling tip, for sampler body Ø12,5 mm
- SAMP1030BT-2Sampling tip, for sampler body Ø 19 mm
- SAMP1030BT-3Sampling tip, for sampler body Ø 19 mm
- SAMP1030BT-5Sampling tip, for sampler body Ø 19 mm
- SAMP1030BT-8Sampling tip, for sampler body Ø 19 mm
- SAMP1030CT-10Sampling tip, for sampler body Ø 25 mm
- SAMP1030BT-10Sampling tip, for sampler body Ø 19 mm
- SAMP1030DT-20Sampling tip, for sampler body Ø 32 mm
- SAMP1030DT-25Sampling tip, for sampler body Ø 32 mm
- SAMP1030CT-25Sampling tip, for sampler body Ø 25 mm
- SAMP1030DT-50Sampling tip, for sampler body Ø 32 mm
- SAMP1030DT-100Sampling tip, for sampler body Ø 32 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Standardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mmStandardprøvetagerbeholder, robust plastik, med fire glidelåse, 1.210 × 225 × 96 mmSAMP8505A-01Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice