Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Miljø test kit
Accessories for pool test kits
Accessories for pool test kits
Print
Accessories for pool test kits
Crushing rods, 10
Katalog # PALIPT502
Leverandør:
Palintest
Accessories for pool test kits
Katalog # PALIPT502
Leverandør:
Palintest
CAS nummer:
Udvid billedet
Return to Top
Accessories for pool test kits
Crushing rods, 10
Specifikationer
Tilføj til kurv
Gå til:
Specifikationer
CAS nummer:
Price
239,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 10 Items
-
+
Tilføj til kurv
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
Pakn:
10
Beskrivelse:
Crushing rods
Specifikationer