Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbitanmonostearat NF
Sorbitanmonostearat NF
Leverandør:   Spectrum Chemical
Sorbitanmonostearat NF
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymer:  Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
  • CAS nummer:1338-41-6
  • Formel:C₂₄H₄₆O₆
  • MDL nummer:MFCD00005366
  • Molecular Weight:430.63 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-664-9
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    68% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Poly bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 3.660,00 kr
    3.660,00 kr
    1 * 2,5 kg
       3.660,00 kr
  • Poly pail
    12 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg - 12.400,00 kr
    12.400,00 kr
    1 * 12 kg
       12.400,00 kr
  • 90 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 90 kg
    1 * 90 kg