Orders LinkContactUsLinkComponent
Brij® S100
Brij® S100
Leverandør:   Spectrum Chemical
Brij® S100
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxyethylene (100) stearyl ether
  • CAS nummer:9005-00-9
  • Formel:C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100
  • MDL nummer:MFCD00074177
  • EINECS:500-017-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - kr1,310.00
    kr1,310.00
    1 * 25 g
       kr1,310.00
  • Glass, amber
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - kr5,720.00
    kr5,720.00
    1 * 2,5 kg
       kr5,720.00