Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumgluconat USP
Natriumgluconat USP
Natriumgluconat USP
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
Natriumgluconat USP
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Natrium D-gluconat
  • CAS nummer:527-07-1
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄COONa
  • MDL nummer:MFCD00064210
  • Molecular Weight:218.14 g/mol
  • Merck Index:12,08766
  • Smeltende Pt:170…175 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-407-7
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 852,00 kr
    852,00 kr
    1 * 500 g
       852,00 kr
  • Poly bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    1 * 2,5 kg
       2.700,00 kr
  • Poly pail
    12 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg - 8.120,00 kr
    8.120,00 kr
    1 * 12 kg
       8.120,00 kr