4-Methoxybenzoesyre
Poly pail, 10 kg
Katalog # SPCMA2287-10KGBL
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
- CAS nummer:100-09-4
- Formel:C₈H₈O₃
- MDL nummer:MFCD00002542
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Merck Index:13,00669
- Kogende Pt:275 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:182…185 °C
- Tæthed:∼1,385 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:202-818-5
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:98% Min.
Specifikationer
- Pakning:Poly pail
- Pakn:10 kg