Lanolin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Wool fat
- CAS nummer:8006-54-0
- MDL nummer:MFCD00081740
- Merck Index:12,05371
- Smeltende Pt:38…44 °C
- Tæthed:0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
- Flash Pt:113 °C (closed cup)
- EINECS:232-348-6
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Wool fat
- CAS nummer:8006-54-0
- MDL nummer:MFCD00081740
- Merck Index:12,05371
- Smeltende Pt:38…44 °C
- Tæthed:0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
- Flash Pt:113 °C (closed cup)
- EINECS:232-348-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice