Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Leucin USP
L(+)-Leucin USP
Leverandør:   Spectrum Chemical
L(+)-Leucin USP
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
  • CAS nummer:61-90-5
  • Formel:C₆H₁₃NO₂
  • MDL nummer:MFCD00002617
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Merck Index:14,05451
  • Smeltende Pt:300 °C
  • Tæthed:1,165 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-522-0
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98.5% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Poly bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 4.000,00 kr
    4.000,00 kr
    1 * 1 kg
       4.000,00 kr
  • Poly pail
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 8.630,00 kr
    8.630,00 kr
    1 * 5 kg
       8.630,00 kr
  • Fiber drum
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg