Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroquinon USP
Hydroquinon USP
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Spectrum Chemical
Hydroquinon USP
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
Hydroquinon USP
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymer:  1,4-Dihydroxybenzen, Benzen-1,4-diol
  • CAS nummer:123-31-9
  • Formel:C₆H₄(OH)₂
  • MDL nummer:MFCD00002339
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Merck Index:13,04833
  • Kogende Pt:285 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:172 °C
  • Tæthed:1,332 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:165 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-617-8
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    99% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass, amber
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 5.450,00 kr
    5.450,00 kr
    1 * 500 g
       5.450,00 kr
  • Poly pail
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 19.200,00 kr
    19.200,00 kr
    1 * 2,5 kg
       19.200,00 kr
  • 25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
  • 50 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 kg
    1 * 50 kg - 192.810,00 kr
    192.810,00 kr
    1 * 50 kg
       192.810,00 kr