D(-)-Fructose, granular USP
Poly pail, 12 kg
Katalog # SPCMFR106-12KG
Leverandør: Spectrum Chemical
D(-)-Fructose, granular USP
Katalog # SPCMFR106-12KG
Leverandør: Spectrum Chemical
CAS nummer: 57-48-7
Gå til:
Product Details & Documents
Form: Granular
Synonymer: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS nummer:57-48-7
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck Index:13,04295
- Kogende Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:100…110 °C
- Tæthed:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-333-3
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:98% Min.
Specifikationer
- Pakning:Poly pail
- Pakn:12 kg