Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Spectrum Chemical
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Diacetonalkohol
  • CAS nummer:123-42-2
  • Formel:(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00004471
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Merck Index:13,02983
  • Kogende Pt:166 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–44 °C
  • Tæthed:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:58 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-626-7
  • FN:1148
  • ADR:3,III
  • NÅ:01-2119473975-21
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Steel pail
    20 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 L
    1 * 20 L
  • 200 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 L
    1 * 200 L - 26.580,00 kr
    26.580,00 kr
    1 * 200 L
       26.580,00 kr