Dextrin, yellow, powder
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Om denne vare
Form: Yellow Powder
Synonymer: Dextrin
- CAS nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL nummer:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-675-4
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Form: Yellow Powder
Synonymer: Dextrin
- CAS nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL nummer:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-675-4