Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethylenglycol
Diethylenglycol
Irriterende
Leverandør:   Spectrum Chemical
Diethylenglycol
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
Diethylenglycol
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2,2'-Oxydiethanol
  • CAS nummer:111-46-6
  • Formel:C₄H₁₀O₃
  • MDL nummer:MFCD00002882
  • Molecular Weight:106.12 g/mol
  • Merck Index:13,03146
  • Kogende Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–10 °C
  • Tæthed:1,118 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:123 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-872-2
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    97% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Poly drum
    20 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 L
    1 * 20 L
  • 200 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 L
    1 * 200 L - 18.130,00 kr
    18.130,00 kr
    1 * 200 L
       18.130,00 kr