Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Cystein
L(+)-Cystein
Irriterende
Leverandør:   Spectrum Chemical
L(+)-Cystein
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL nummer:MFCD00064306
  • Molecular Weight:121.16 g/mol
  • Merck Index:13,02810
  • Kogende Pt:254 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:115 °C
  • Tæthed:1,523 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-158-2
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass, amber
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - kr5,660.00
    kr5,660.00
    1 * 1 kg
       kr5,660.00
  • Fiber drum
    25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
  • 50 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 kg
    1 * 50 kg - kr104,730.00
    kr104,730.00
    1 * 50 kg
       kr104,730.00